VWR®, 高型烧杯
04, 250 ml, 120 mm, 60 mm
目录编号 VWRI213-1172
供应商: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
3.3级硼硅玻璃,带注口
- 耐化学性极好
- 耐高温
- 可高温高压灭菌
经济型,可用于各种实验室应用。带容积刻度和标签区。
DIN 12331, ISO 3819
Certifications: DIN 12331, ISO 3819
规格
- 外径:60 mm
- 容量:250 ml
- 高度:120 mm
- 顺序:04