Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 高型烧杯
VWR®, 高型烧杯
03, 150 ml, 95 mm, 54 mm
Catalog # VWRI213-1171
Supplier:   VWR Collection
VWR®, 高型烧杯
Catalog # VWRI213-1171
Supplier:  VWR Collection
VWR®, 高型烧杯
VWR®, 高型烧杯
03, 150 ml, 95 mm, 54 mm
Price
¥769.00
Log in for availability
1 * 10 件
Product Details & Documents
3.3级硼硅玻璃,带注口
  • 耐化学性极好
  • 耐高温
  • 可高温高压灭菌
经济型,可用于各种实验室应用。带容积刻度和标签区。
DIN 12331, ISO 3819
Certifications: DIN 12331, ISO 3819
Specifications
  • 外径:
    54 mm
  • 容量:
    150 ml
  • 高度:
    95 mm
  • 顺序:
    03