VWR®, 高型烧杯
02, 100 ml, 80 mm, 48 mm
目录编号 VWRI213-1170
供应商: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
3.3级硼硅玻璃,带注口
- 耐化学性极好
- 耐高温
- 可高温高压灭菌
经济型,可用于各种实验室应用。带容积刻度和标签区。
DIN 12331, ISO 3819
Certifications: DIN 12331, ISO 3819
规格
- 外径:48 mm
- 容量:100 ml
- 高度:80 mm
- 顺序:02