Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 低型烧杯
VWR®, 低型烧杯
02, 50 ml, 60 mm, 42 mm
目录编号 VWRI213-1121
供应商:   VWR Collection
VWR®, 低型烧杯
目录编号 VWRI213-1121
供应商:  VWR Collection
VWR®, 低型烧杯
VWR®, 低型烧杯
02, 50 ml, 60 mm, 42 mm
Jump to:
Price
¥592.00
Log in 查看库存
1 * 10 件
Product Details & Documents
3.3级硼硅酸玻璃,带槽口
  • 耐化学性极好
  • 耐高温
  • 可高温高压灭菌
  • 带刻度和标签区
经济型,可用于各种实验室应用。
DIN 12331, ISO 3819
Certifications: DIN 12331, ISO 3819
规格
  • 外径:
    42 mm
  • 容量:
    50 ml
  • 高度:
    60 mm
  • 顺序:
    02