Orders LinkContactUsLinkComponent
浮计,M50系列
02, M50, 0,850 - 0,900 g/ml, 0,001 g/ml, 20 °C, 270 mm, 玻璃
  VWRI614-0312
浮计,M50系列
  VWRI614-0312
浮计,M50系列
浮计,M50系列
02, M50, 0,850 - 0,900 g/ml, 0,001 g/ml, 20 °C, 270 mm, 玻璃
¥360.00
1 * 1 件
玻璃浮计,无温度计,采用坚固透明的塑料箱包装。
  • Conform to ISO 649 (BS 718, DIN 12791, NF B 35511)
  • Calibration temperature: 20 °C
  • Division 0.001 g/ml
Length: 270 mm
 : ISO 649. BS 718, DIN 12791, NF B 35511.
 : In a strong transparent plastic case.
  • 长度:
    270 mm
  • 材质:
    玻璃
  • 顺序:
    02
  • Calibration temperature:
    20 °C
  • 分度:
    0,001 g/ml
  • 型号:
    M50
  • 范围:
    0,850 - 0,900 g/ml