Orders LinkContactUsLinkComponent
块状砝码,铁,M2级
块状砝码,铁,M2级
04, 50 kg, 7500 ± mg
Catalog # VWRI611-8390
Supplier:   VWR Collection
块状砝码,铁,M2级
Catalog # VWRI611-8390
Supplier:  VWR Collection
块状砝码,铁,M2级
块状砝码,铁,M2级
04, 50 kg, 7500 ± mg
Price
¥11,602.00
Log in for availability
1 * 1 件
Product Details & Documents
矩形砝码,采用铸铁制成,永磁体。
  • 不可拭除的独特识别编码确保可追溯性
  • 灰色涂层
  • 调整腔,以铅塞密封
符合OILM,COFRAC认证。
Certifications: Conforms to OIML, COFRAC accredited.
Specifications
  • 重量:
    50 kg
  • 顺序:
    04
  • 误差:
    7500 ± mg