块状砝码,铁,M2级
06, 10 kg, 1600 ± mg
目录编号 VWRI611-8384
供应商: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
矩形砝码,采用铸铁制成,永磁体。
- 不可拭除的独特识别编码确保可追溯性
- 灰色涂层
- 调整腔,以铅塞密封
符合OILM,COFRAC认证。
Certifications: Conforms to OIML, COFRAC accredited.
规格
- 重量:10 kg
- 顺序:06
- 误差:1600 ± mg