块状砝码,铁,M2级
05, 5 kg, 750 ± mg
VWRI611-8383
矩形砝码,采用铸铁制成,永磁体。
- 不可拭除的独特识别编码确保可追溯性
- 灰色涂层
- 调整腔,以铅塞密封
符合OILM,COFRAC认证。
: Conforms to OIML, COFRAC accredited.
- 重量:5 kg
- 顺序:05
- 误差:750 ± mg
矩形砝码,采用铸铁制成,永磁体。
符合OILM,COFRAC认证。
: Conforms to OIML, COFRAC accredited.