Orders LinkContactUsLinkComponent
硝酸锌六水合物 98%, extra pure
硝酸锌六水合物 98%, extra pure
4024, Plastic bottle, 1 kg
目录编号 ACRO211660010
刺激性
氧化性
环境危害
硝酸锌六水合物 98%, extra pure
目录编号 ACRO211660010
CAS号:  10196-18-6
硝酸锌六水合物 98%, extra pure
硝酸锌六水合物 98%, extra pure
4024, Plastic bottle, 1 kg
Jump to:
CAS号:  10196-18-6
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 1 千克
Product Details & Documents
同义词:  Zinc nitrate hexahydrate
  • CAS号:10196-18-6
  • 化学式:ZnN₂O₆·6H₂O
  • MDL 编号:MFCD00149889
  • Molecular Weight:297.49 g/mol
  • 默克索引:12,10273
  • 沸点:? 105 °C (1013 hPa)
  • 熔点:36 °C
  • 密度:2,06 g/cm³ (20 °C)
  • 储存温度:Ambient
  • EINECS:231-943-8
  • UN:1514
  • ADR:5.1,II
Documents
规格
规格测试结果
  • Appearance:
    White Adhering crystals
  • Titration Complexometric:
    ≥97.5 %
  • Chloride (Cl):
    ≤100 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤20 ppm
  • Lead (Pb):
    ≤100 ppm
规格
  • 包装类型:
    Plastic bottle
  • 包装规格:
    1 kg
  • 顺序:
    4024
规格