Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(+)-木糖 99+%
D-(+)-木糖 99+%
3401, Plastic bottle, 100 g
目录编号 ACRO141001000
D-(+)-木糖 99+%
目录编号 ACRO141001000
CAS号:  58-86-6
D-(+)-木糖 99+%
D-(+)-木糖 99+%
3401, Plastic bottle, 100 g
Jump to:
CAS号:  58-86-6
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 100 克
Product Details & Documents
  • CAS号:58-86-6
  • 化学式:C₅H₁₀O₅
  • MDL 编号:MFCD00151475
  • Molecular Weight:150.13 g/mol
  • 默克索引:13,10142
  • 沸点:331 °C (1013 hPa)
  • 熔点:148…153 °C
  • 密度:1,525 g/cm³ (20 °C)
  • 储存温度:Ambient
  • EINECS:200-400-7
Documents
规格
规格测试结果
  • Appearance:
    White to almost white Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Water:
    ≤0.2 % (K.F.)
  • Sulfated ash:
    ≤0.2 %
  • HPLC:
    ≥99.0 % (ELSD)
  • Specific optical rotation:
    +18.0° to +21.0° (20°C, 589 nm) (c=10, H2O/NH3)
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤10 ppm
规格
  • 包装类型:
    Plastic bottle
  • 包装规格:
    100 g
  • 顺序:
    3401
规格