Orders LinkContactUsLinkComponent
对伞花烃 99+%
对伞花烃 99+%
2590, Glass bottle, 250 mL
目录编号 ACRO111762500
易燃
刺激性
健康危害
对伞花烃 99+%
目录编号 ACRO111762500
CAS号:  99-87-6
对伞花烃 99+%
对伞花烃 99+%
2590, Glass bottle, 250 mL
Jump to:
CAS号:  99-87-6
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 250 毫升
Product Details & Documents
同义词:  4-异丙基甲苯, 对异丙基甲苯
  • CAS号:99-87-6
  • 化学式:C₁₀H₁₄
  • MDL 编号:MFCD00008893
  • Molecular Weight:134.22 g/mol
  • 默克索引:13,02792
  • 沸点:176…178 °C (760 mmHg)
  • 熔点:–68 °C
  • 密度:0,854 g/cm³
  • 闪点:47 °C
  • 储存温度:Ambient
  • EINECS:202-796-7
  • UN:2046
  • ADR:3,III
Documents
规格
规格测试结果
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥99.0 %
  • Color scale:
    ≤30 APHA
  • Specific gravity:
    (25°C) 0.853 to 0.860
规格
  • 包装类型:
    Glass bottle
  • 包装规格:
    250 mL
  • 顺序:
    2590
规格