Orders LinkContactUsLinkComponent
L-抗坏血酸 99%
L-抗坏血酸 99%
3401, Plastic bottle, 100 g
目录编号 ACRO105021000
L-抗坏血酸 99%
目录编号 ACRO105021000
CAS号:  50-81-7
L-抗坏血酸 99%
L-抗坏血酸 99%
3401, Plastic bottle, 100 g
Jump to:
CAS号:  50-81-7
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 100 克
Product Details & Documents
同义词:  维生素 C, 抗坏血病因子, L-维生素 C
  • CAS号:50-81-7
  • 化学式:C₆H₈O₆
  • MDL 编号:MFCD00064328
  • Molecular Weight:176.13 g/mol
  • 默克索引:13,00837
  • 沸点:553 °C (1013 hPa)
  • 熔点:190…192 °C (dec.)
  • 密度:1,694 g/cm³ (20 °C)
  • 储存温度:Ambient
  • EINECS:200-066-2
  • REACH:exempt
Documents
规格
规格测试结果
  • Appearance:
    White to off-white Crystalline powder or crystals
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Titration Iodimetric:
    ≥98.5 %
  • Sulfated ash:
    ≤0.1 %
  • Solubility:
    (5 % in water) Passes test
  • pH:
    2.1 to 2.6 (5 % in water)
  • Specific optical rotation:
    +20.5° to +21.5° (20°C, 589 nm) (c=10, H2O)
  • Copper (Cu):
    ≤5 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤2 ppm
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤10 ppm
  • Impurity:
    ≤0.2 % Oxalic acid
规格
  • 包装类型:
    Plastic bottle
  • 包装规格:
    100 g
  • 顺序:
    3401
规格