Orders LinkContactUsLinkComponent
乙醛肟,顺式和反式混合物 99%
乙醛肟,顺式和反式混合物 99%
3401, Glass bottle, 100 g
目录编号 ACRO102231000
有毒
易燃
乙醛肟,顺式和反式混合物 99%
目录编号 ACRO102231000
CAS号:  107-29-9
乙醛肟,顺式和反式混合物 99%
乙醛肟,顺式和反式混合物 99%
3401, Glass bottle, 100 g
Jump to:
CAS号:  107-29-9
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 100 克
Product Details & Documents
同义词:  亚乙基羟胺
  • CAS号:107-29-9
  • 化学式:C₂H₅NO
  • MDL 编号:MFCD00002124
  • Molecular Weight:59.07 g/mol
  • 熔点:44…46 °C
  • 密度:0,96 g/cm³
  • 闪点:38 °C
  • 储存温度:Refrigerator
  • EINECS:203-479-6
  • UN:2332
  • ADR:3,III
Documents
规格
规格测试结果
  • Appearance:
    Clear colorless to white Crystals or low melting solid or liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4230 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Color scale:
    ≤10 APHA
规格
  • 包装类型:
    Glass bottle
  • 包装规格:
    100 g
  • 顺序:
    3401
规格