Orders LinkContactUsLinkComponent
乙醛肟,顺式和反式混合物 99%
乙醛肟,顺式和反式混合物 99%
3308, Glass bottle, 25 g
  ACRO102230250
乙醛肟,顺式和反式混合物 99%
  ACRO102230250
 :  107-29-9
乙醛肟,顺式和反式混合物 99%
乙醛肟,顺式和反式混合物 99%
3308, Glass bottle, 25 g
 :  107-29-9
1 * 25 克
 :  亚乙基羟胺
  •  :107-29-9
  •  :C₂H₅NO
  •  :MFCD00002124
  •  :59.07 g/mol
  •  :44…46 °C
  •  :0,96 g/cm³
  •  :38 °C
  •  :Refrigerator
  •  :203-479-6
  •  :2332
  •  :3,III
Documents
  • Appearance:
    Clear colorless to white Crystals or low melting solid or liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4230 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • 包装类型:
    Glass bottle
  • 包装规格:
    25 g
  • 顺序:
    3308