Orders LinkContactUsLinkComponent
酞菁锌 96%
酞菁锌 96%
3173, Glass bottle, 5 g
目录编号 ACRO422750050
酞菁锌 96%
目录编号 ACRO422750050
CAS号:  14320-04-8
酞菁锌 96%
酞菁锌 96%
3173, Glass bottle, 5 g
Jump to:
CAS号:  14320-04-8
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 5 克
Product Details & Documents
同义词:  酞菁
  • CAS号:14320-04-8
  • 化学式:C₃₂H₁₆N₈Zn
  • MDL 编号:MFCD00041955
  • Molecular Weight:577.91 g/mol
  • 储存温度:Ambient
  • EINECS:238-262-5
Documents
规格
规格测试结果
  • Appearance:
    Blue to purple Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Loss on drying:
    ≤5 % (105°C)
  • UV spectrophotometry:
    ≥95 %
规格
  • 包装类型:
    Glass bottle
  • 包装规格:
    5 g
  • 顺序:
    3173
规格