Orders LinkContactUsLinkComponent
DL-二硫苏糖醇
3173, Glass bottle for solids, 5 g
目录编号 BRAD161-0611
刺激性
Marketsource
供应商:   BIO RAD
DL-二硫苏糖醇
目录编号 BRAD161-0611
供应商:  BIO RAD
Marketsource
CAS号:  3483-12-3
DL-二硫苏糖醇
DL-二硫苏糖醇
3173, Glass bottle for solids, 5 g
Jump to:
CAS号:  3483-12-3
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 5 克
Product Details & Documents
同义词:  1,4-二巯基苏糖醇, 克莱兰氏试剂, DTT
  • CAS号:3483-12-3
  • 化学式:C₄H₁₀O₂S₂
  • MDL 编号:MFCD00004877
  • Molecular Weight:154.25 g/mol
  • 沸点:∼125 °C (1013 hPa)
  • 熔点:42…44 °C
  • 闪点:>110 °C
  • 储存温度:Refrigerator
  • EINECS:222-468-7
规格
规格
  • 包装类型:
    Glass bottle for solids
  • 包装规格:
    5 g
  • 顺序:
    3173
规格