Orders LinkContactUsLinkComponent
羟胺盐酸盐 99+%
3401, Plastic bottle, 100 g
目录编号 ACRO270101000
腐蚀性
有毒
健康危害
环境危害
羟胺盐酸盐 99+%
目录编号 ACRO270101000
CAS号:  5470-11-1
羟胺盐酸盐 99+%
羟胺盐酸盐 99+%
3401, Plastic bottle, 100 g
Jump to:
CAS号:  5470-11-1
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 100 克
Product Details & Documents
同义词:  盐酸羟胺
  • CAS号:5470-11-1
  • 化学式:NH₂OH·HCl
  • MDL 编号:MFCD00051089
  • Molecular Weight:69.49 g/mol
  • 默克索引:13,04853
  • 沸点:306 °C (1013 hPa)
  • 熔点:155…158 °C (dec.)
  • 密度:1,67 g/cm³ (20 °C)
  • 储存温度:Ambient
  • EINECS:226-798-2
  • UN:2923
  • ADR:8,III
规格
规格测试结果
  • Appearance:
    White Crystalline powder or crystals and/or chunks
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Titration with NaOH:
    99.0 to 101.0 %
  • Sulfate (SO4):
    ≤0.005 %
  • Iron (Fe):
    ≤0.001 %
规格
  • 包装类型:
    Plastic bottle
  • 包装规格:
    100 g
  • 顺序:
    3401
规格