Orders LinkContactUsLinkComponent
十二烷基硫酸钠 85%, pure
十二烷基硫酸钠 85%, pure
3401, Plastic bottle, 100 g
目录编号 ACRO226141000
腐蚀性
刺激性
十二烷基硫酸钠 85%, pure
目录编号 ACRO226141000
CAS号:  151-21-3
十二烷基硫酸钠 85%, pure
十二烷基硫酸钠 85%, pure
3401, Plastic bottle, 100 g
Jump to:
CAS号:  151-21-3
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 100 克
Product Details & Documents
同义词:  SDS, 月桂基硫酸盐, 月桂基硫酸钠
  • CAS号:151-21-3
  • 化学式:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
  • MDL 编号:MFCD00036175
  • Molecular Weight:288.38 g/mol
  • 默克索引:14,08636
  • 熔点:206 °C
  • 密度:1,1 g/cm³ (20 °C)
  • 闪点:>150 °C
  • 储存温度:Ambient
  • EINECS:205-788-1
  • ADR:4.1,III
Documents
规格
规格测试结果
  • Appearance:
    White to light yellow Powder or crystals
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • GC:
    ≥80 %
规格
  • 包装类型:
    Plastic bottle
  • 包装规格:
    100 g
  • 顺序:
    3401
规格