Orders LinkContactUsLinkComponent
丁腈手套, 轻薄型
丁腈手套, 轻薄型
丁腈手套, 轻薄型
Supplier:  VWR Collection
Certificates
丁腈手套, 轻薄型
4 Options Available Below
Product Details & Documents
手套轻巧、灵活且耐用,非常适合于食品加工、餐饮和厨房作业、医疗应用及其它复杂、有风险的任务。丁腈手套很薄,不含酞酸盐、软化剂和致敏乳胶蛋白。
  • 未灭菌,无粉
  • 纹理指套很薄,抓握牢固
  • 尤其适用于乳胶过敏者
  • 袖口可卷起来,能最大限度减少撕裂风险
  • 适用于食品处理
Certifications: EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, MDR Class I; PPE Cat. III; AQL 1.5
Food contact approved.
Caution: *厚度经两次测量,取最小值
Specifications for Product Family
规格
  • Catalog No:
  • VWRI112-2754
  • VWRI112-2755
  • VWRI112-2756
  • VWRI112-2757
  • 型号:
  • 轻薄型丁腈手套(240mm)
  • 轻薄型丁腈手套(240mm)
  • 轻薄型丁腈手套(240mm)
  • 轻薄型丁腈手套(240mm)
  • 左右手通用的/分左右手:
  • 左右手通用的
  • 左右手通用的
  • 左右手通用的
  • 左右手通用的
  • 一次性/可重复使用:
  • 一次性
  • 一次性
  • 一次性
  • 一次性
  • 含乳胶/无乳胶:
  • 无乳胶
  • 无乳胶
  • 无乳胶
  • 无乳胶
  • 有/无粉:
  • 无粉
  • 无粉
  • 无粉
  • 无粉
  • 袖口形式:
  • 珠状
  • 珠状
  • 珠状
  • 珠状
  • 袖口厚度:
  • 0,12 mm*
  • 0,12 mm*
  • 0,12 mm*
  • 0,12 mm*
  • 手指厚度:
  • 0,20 mm*
  • 0,20 mm*
  • 0,20 mm*
  • 0,20 mm*
  • 掌心厚度:
  • 0,16 mm*
  • 0,16 mm*
  • 0,16 mm*
  • 0,16 mm*
  • 欧洲标准:
  • EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 455
  • EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 455
  • EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 455
  • EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 455
  • FDA监管:
  • +
  • +
  • +
  • +
规格
Product Family Options
产品信息
  • 顺序
    说明
    手套大小
    颜色
    长度
    包装规格
    Availability
    Price
  • 02
    轻薄型丁腈手套
    S
    蓝色
    240 mm
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 100 件
    1 * 100 件 - ¥84.00
    ¥84.00
    1 * 100 件
       ¥84.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI112-2754
    型号
    轻薄型丁腈手套(240mm)
    左右手通用的/分左右手
    左右手通用的
    一次性/可重复使用
    一次性
    含乳胶/无乳胶
    无乳胶
    有/无粉
    无粉
    袖口形式
    珠状
    袖口厚度
    0,12 mm*
    手指厚度
    0,20 mm*
    掌心厚度
    0,16 mm*
    欧洲标准
    EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 455
    FDA监管
    +
  • 03
    轻薄型丁腈手套
    M
    蓝色
    240 mm
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 100 件
    1 * 100 件 - ¥84.00
    ¥84.00
    1 * 100 件
       ¥84.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI112-2755
    型号
    轻薄型丁腈手套(240mm)
    左右手通用的/分左右手
    左右手通用的
    一次性/可重复使用
    一次性
    含乳胶/无乳胶
    无乳胶
    有/无粉
    无粉
    袖口形式
    珠状
    袖口厚度
    0,12 mm*
    手指厚度
    0,20 mm*
    掌心厚度
    0,16 mm*
    欧洲标准
    EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 455
    FDA监管
    +
  • 04
    轻薄型丁腈手套
    L
    蓝色
    240 mm
    100个/盒
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 100 件
    1 * 100 件 - ¥84.00
    ¥84.00
    1 * 100 件
       ¥84.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI112-2756
    型号
    轻薄型丁腈手套(240mm)
    左右手通用的/分左右手
    左右手通用的
    一次性/可重复使用
    一次性
    含乳胶/无乳胶
    无乳胶
    有/无粉
    无粉
    袖口形式
    珠状
    袖口厚度
    0,12 mm*
    手指厚度
    0,20 mm*
    掌心厚度
    0,16 mm*
    欧洲标准
    EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 455
    FDA监管
    +
  • 05
    轻薄型丁腈手套
    XL
    蓝色
    240 mm
    90个/盒
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 90 件
    1 * 90 件 - ¥152.00
    ¥152.00
    1 * 90 件
       ¥152.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI112-2757
    型号
    轻薄型丁腈手套(240mm)
    左右手通用的/分左右手
    左右手通用的
    一次性/可重复使用
    一次性
    含乳胶/无乳胶
    无乳胶
    有/无粉
    无粉
    袖口形式
    珠状
    袖口厚度
    0,12 mm*
    手指厚度
    0,20 mm*
    掌心厚度
    0,16 mm*
    欧洲标准
    EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 455
    FDA监管
    +