Orders LinkContactUsLinkComponent
四氟对苯二甲酸 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
四氟对苯二甲酸 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
 :   TCI
四氟对苯二甲酸 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
 :  TCI
四氟对苯二甲酸 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
四氟对苯二甲酸 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
 :  2,3,5,6-四氟-1,4-苯二甲酸
  •  :652-36-8
  •  :C₈H₂F₄O₄
  •  :MFCD00012301
  •  :238.0900 g/mol
  •  :211-489-7
  • Appearance:
    White to Light yellow powder to crystal
  • Purity (Neutralization titration):
    min. 97.0 %
  • Solubility in hot Water:
    very faint turbidity