数字温湿计,Traceable®
Supplier: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
Jump to:
About this item
该款温湿计适用于常规测量、连续监控、质量控制和关键试验要求。其能够显示柜子、洁净室、存储室、环境室或化学品存储区的准确空气条件。
- 持续同时显示相对湿度和温度
- 最小/最大值记忆
- 快速响应
宽×深×高:57×85×6 mm
重量70 g
符合ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1及9001标准,并经A2LA认证。NIST可追溯性。
Certifications: 符合ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1及9001标准,并经A2LA认证。NIST可追溯性。
Delivery information: 交付信息:随附Traceable®校准认证,墙壁安装件和台架、固体传感器和两节AAA电池。
2 Options Available Below
Product Details & Documents
该款温湿计适用于常规测量、连续监控、质量控制和关键试验要求。其能够显示柜子、洁净室、存储室、环境室或化学品存储区的准确空气条件。
- 持续同时显示相对湿度和温度
- 最小/最大值记忆
- 快速响应
宽×深×高:57×85×6 mm
重量70 g
符合ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1及9001标准,并经A2LA认证。NIST可追溯性。
Certifications: 符合ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1及9001标准,并经A2LA认证。NIST可追溯性。
Delivery information: 交付信息:随附Traceable®校准认证,墙壁安装件和台架、固体传感器和两节AAA电池。
Documents
620-1921
Images 360
VWR® for Temperature Measurement and Recording