Orders LinkContactUsLinkComponent
红外和核温度计,Traceable
(IR) −60…+500; (TC) −64…+1400 °C, ±1.0 °C或2.0 %, 0,1 °C, 178×70×38 mm
目录编号 VWRI620-2203
供应商:   VWR Collection
红外和核温度计,Traceable
目录编号 VWRI620-2203
供应商:  VWR Collection
红外和核温度计,Traceable
红外和核温度计,Traceable
(IR) −60…+500; (TC) −64…+1400 °C, ±1.0 °C或2.0 %, 0,1 °C, 178×70×38 mm
Price
¥4,751.00
Log in 查看库存
1 * 1 件
Product Details & Documents
该款红外和K型温度计操作简单,可以实现装置在1秒内读取读数。
  • 12:1视野
  • 0.1到1.0可调节辐射率,以0.01 °C为增量
  • 最大/最小值记忆功能,可随时查看最高和最低读数
  • 可调取存储中的温度,显示所有读数的平均值和两个温度值之间的温差
  • 高低温超范围声音报警,支持用户设置,可冻结显示的“保持”功能
  • 电缆长度:3米
W×D×H: 178×70×38 mm
 : 交付信息:随附三点Traceable®校准证书(35、50和150 °C (IR))、K型探头(−40...+250 °C)和带低电指示器的电池。
规格
  • 范围:
    (IR) −60…+500; (TC) −64…+1400 °C
  • 分辨率:
    0,1 °C
  • 宽度×深度×高度:
    178×70×38 mm
  • 准确度:
    ±1.0 °C或2.0 %
Accessories
产品信息
  • 目录编号
    说明
    范围
    直径×长度
    可用库存
    Price
  • VWRI620-1941
    通用柔性探头,适用于在空气和液体中的快速反应,表面极小,双绞PTFE绝缘温度计套管线和DIN-SMP连接器
    −65…+300 °C
    1×1000 mm
    Log in 查看库存
    1 * 1 件 - ¥463.00
产品信息
  • 目录编号
    说明
    范围
    直径×长度
    可用库存
    Price
  • VWRI620-1938
    Immersion probe type K model TK 301, with 135 mm plastic handle, 1 m cable and DIN-SMP connection
    −65…+550 °C
    1,5×130 mm
    Log in 查看库存
    1 * 1 件 - ¥1,404.00
产品信息
  • 目录编号
    说明
    范围
    直径×长度
    可用库存
    Price
  • VWRI620-1940
    Penetration probe type K model TK 101, with plastic handle (135 mm), cable (1 m) and DIN-SMP connection
    −65…+1000 °C
    3×130 mm
    Log in 查看库存
    1 * 1 件 - ¥1,560.00
产品信息
  • 目录编号
    说明
    范围
    直径×长度
    可用库存
    Price
  • VWRI620-1942
    深冷物用空气/气体探头,带塑料手柄(135 mm)、电缆(1 m)和DIN-SMP连接器
    −65…+600 °C
    6×130 mm
    Log in 查看库存
    1 * 1 件 - ¥2,516.00