Orders LinkContactUsLinkComponent
Redox电极
Redox电极
Supplier:   VWR Collection
Redox电极
Supplier:  VWR Collection
Certificates
Redox电极
2 Options Available Below
Product Family Options
Product Information
  • 说明
    连接
    电解质
    材质
    直径×长度
    Availability
    Price
  • RD 113 (Redox)(氧化还原)
    BNC,1 m电缆
    凝胶
    环氧树脂
    12×120 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥2,235.00
    ¥2,235.00
    1 * 1 件
       ¥2,235.00
  • RD 223 (Redox)(氧化还原)
    BNC,1 m电缆
    凝胶
    玻璃
    12×120 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥2,997.00
    ¥2,997.00
    1 * 1 件
       ¥2,997.00