ContactUsLinkComponent
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride), Pierce™
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride), Pierce™
  PIER20490
 :  
undefined
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride), Pierce™
  PIER20490
 :  
  • 包装类型:
    Plastic bottle
  • 包装规格:
    1 g
  • 顺序:
    3047
 :
 :286.65 g/mol
 :Ambient
 :3261
 :8,II
 :GHS05
 :51805-45-9
 :C₉H₁₆ClO₆P
 :MFCD00145469