Orders LinkContactUsLinkComponent
耐化学腐蚀服,涤纶/Hydro-Tec,可重复使用
供应商:   VWR Collection
耐化学腐蚀服,涤纶/Hydro-Tec,可重复使用
供应商:  VWR Collection
Certificates
耐化学腐蚀服,涤纶/Hydro-Tec,可重复使用
耐化学腐蚀服,涤纶/Hydro-Tec,可重复使用
64 Options Available Below
Product Details & Documents
该抗静电服采用99%涤纶和1%Hydro-Tec涂层(碳处理),这使其极其耐用,并具有卓越的防尘、防油、防化学品腐蚀和防水的性能。所有服装都有竖领,两侧口袋和一个胸部口袋,所有三个口袋都有保护翻盖。女款束腰设计。
  • 平纹结构使其极其耐用
  • 创新Hydro-Tec涂层能够提供防溅功能
  • 带揿扣的前门襟开口,并配有Velcro®魔术贴搭片
  • 可以60 °C水洗涤
颜色:白色、灰色或蓝色
密度:275 g/m²
EN 13034:2005 (type 6), EN 1149-5; complies with Oeko-Tex® Standard 100
 : EN 13034:2005 (6级),EN 1149-5;符合Oeko-Tex®标准100
Specifications for Product Family
规格
  • Catalog No:
  • VWRI113-1825
  • VWRI113-1826
  • VWRI113-1827
  • VWRI113-1828
  • VWRI113-1829
  • VWRI113-1830
  • VWRI113-1831
  • VWRI113-1832
  • VWRI113-1833
  • VWRI113-1834
  • VWRI113-6096
  • VWRI113-6097
  • VWRI113-6098
  • VWRI113-6099
  • VWRI113-6100
  • VWRI113-6101
  • VWRI113-6102
  • VWRI113-6103
  • VWRI113-6104
  • VWRI113-6105
  • VWRI113-6138
  • VWRI113-6139
  • VWRI113-6140
  • VWRI113-6141
  • VWRI113-6142
  • VWRI113-6143
  • VWRI113-6144
  • VWRI113-6145
  • VWRI113-6146
  • VWRI113-6147
  • VWRI113-1835
  • VWRI113-1836
  • VWRI113-1837
  • VWRI113-1838
  • VWRI113-1839
  • VWRI113-1840
  • VWRI113-1841
  • VWRI113-1842
  • VWRI113-1843
  • VWRI113-1844
  • VWRI113-5994
  • VWRI113-6106
  • VWRI113-6107
  • VWRI113-6108
  • VWRI113-6109
  • VWRI113-6110
  • VWRI113-6111
  • VWRI113-6112
  • VWRI113-6113
  • VWRI113-6114
  • VWRI113-6115
  • VWRI113-6116
  • VWRI113-6148
  • VWRI113-6149
  • VWRI113-6150
  • VWRI113-6151
  • VWRI113-6152
  • VWRI113-6153
  • VWRI113-6154
  • VWRI113-6155
  • VWRI113-6156
  • VWRI113-6157
  • VWRI113-6158
  • VWRI114-9322
  • Garment application:
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Chemical protection|Laboratory
  • Risk area:
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Gender:
  • 女用
  • 女用
  • 女用
  • 女用
  • 女用
  • 女用
  • 女用
  • 女用
  • 女用
  • 女用
  • 女用
  • 女用
  • 女用
  • 女用
  • 女用
  • 女用
  • 女用
  • 女用
  • 女用
  • 女用
  • 女用
  • 女用
  • 女用
  • 女用
  • 女用
  • 女用
  • 女用
  • 女用
  • 女用
  • 女用
  • 男用
  • 男用
  • 男用
  • 男用
  • 男用
  • 男用
  • 男用
  • 男用
  • 男用
  • 男用
  • 男用
  • 男用
  • 男用
  • 男用
  • 男用
  • 男用
  • 男用
  • 男用
  • 男用
  • 男用
  • 男用
  • 男用
  • 男用
  • 男用
  • 男用
  • 男用
  • 男用
  • 男用
  • 男用
  • 男用
  • 男用
  • 男用
  • 男用
  • 男用
  • 关闭类型:
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 带按扣紧固
  • 织物:
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
  • 重量:
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
  • 275 g/m²
规格
Product Family Options
女款
产品信息
  • 顺序
    Type
    颜色
    衣服尺寸
    Garment fit
    可用库存
    Price
  • 01
    Chemical resistant coat
    白色
    34(女士)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,779.00
    ¥1,779.00
    1 * 1 件
       ¥1,779.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-1825
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Anti-static
    Gender
    女用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 02
    Chemical resistant coat
    白色
    36(女士)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,741.00
    ¥1,741.00
    1 * 1 件
       ¥1,741.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-1826
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Anti-static
    Gender
    女用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 03
    Chemical resistant coat
    白色
    38(女士)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,741.00
    ¥1,741.00
    1 * 1 件
       ¥1,741.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-1827
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Anti-static
    Gender
    女用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 04
    Chemical resistant coat
    白色
    40(女士)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,777.00
    ¥1,777.00
    1 * 1 件
       ¥1,777.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-1828
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Anti-static
    Gender
    女用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 05
    Chemical resistant coat
    白色
    42(女士)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,741.00
    ¥1,741.00
    1 * 1 件
       ¥1,741.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-1829
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Anti-static
    Gender
    女用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 06
    Chemical resistant coat
    白色
    44(女士)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,741.00
    ¥1,741.00
    1 * 1 件
       ¥1,741.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-1830
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Anti-static
    Gender
    女用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 07
    Chemical resistant coat
    白色
    46(女士)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,779.00
    ¥1,779.00
    1 * 1 件
       ¥1,779.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-1831
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Anti-static
    Gender
    女用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 08
    Chemical resistant coat
    白色
    48(女士)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,741.00
    ¥1,741.00
    1 * 1 件
       ¥1,741.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-1832
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Anti-static
    Gender
    女用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 09
    Chemical resistant coat
    白色
    50(女士)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,779.00
    ¥1,779.00
    1 * 1 件
       ¥1,779.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-1833
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Anti-static
    Gender
    女用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 10
    Chemical resistant coat
    白色
    52(女士)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,779.00
    ¥1,779.00
    1 * 1 件
       ¥1,779.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-1834
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Anti-static
    Gender
    女用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 11
    Chemical resistant coat
    蓝色
    34(女士)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,829.00
    ¥1,829.00
    1 * 1 件
       ¥1,829.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6096
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Anti-static
    Gender
    女用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 12
    Chemical resistant coat
    蓝色
    36(女士)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,829.00
    ¥1,829.00
    1 * 1 件
       ¥1,829.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6097
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Anti-static
    Gender
    女用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 13
    Chemical resistant coat
    蓝色
    38(女士)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,829.00
    ¥1,829.00
    1 * 1 件
       ¥1,829.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6098
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Anti-static
    Gender
    女用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 14
    Chemical resistant coat
    蓝色
    40(女士)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,829.00
    ¥1,829.00
    1 * 1 件
       ¥1,829.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6099
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Anti-static
    Gender
    女用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 15
    Chemical resistant coat
    蓝色
    42(女士)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,829.00
    ¥1,829.00
    1 * 1 件
       ¥1,829.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6100
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Anti-static
    Gender
    女用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 16
    Chemical resistant coat
    蓝色
    44(女士)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,829.00
    ¥1,829.00
    1 * 1 件
       ¥1,829.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6101
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Anti-static
    Gender
    女用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 17
    Chemical resistant coat
    蓝色
    46(女士)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,829.00
    ¥1,829.00
    1 * 1 件
       ¥1,829.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6102
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Anti-static
    Gender
    女用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 18
    Chemical resistant coat
    蓝色
    48(女士)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,829.00
    ¥1,829.00
    1 * 1 件
       ¥1,829.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6103
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Anti-static
    Gender
    女用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 19
    Chemical resistant coat
    蓝色
    50(女士)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,829.00
    ¥1,829.00
    1 * 1 件
       ¥1,829.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6104
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Anti-static
    Gender
    女用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 20
    Chemical resistant coat
    蓝色
    52(女士)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,829.00
    ¥1,829.00
    1 * 1 件
       ¥1,829.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6105
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Anti-static
    Gender
    女用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 21
    Chemical resistant coat
    灰色
    34(女士)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,829.00
    ¥1,829.00
    1 * 1 件
       ¥1,829.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6138
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Anti-static
    Gender
    女用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 22
    Chemical resistant coat
    灰色
    36(女士)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,829.00
    ¥1,829.00
    1 * 1 件
       ¥1,829.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6139
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Anti-static
    Gender
    女用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 23
    Chemical resistant coat
    灰色
    38(女士)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,881.00
    ¥1,881.00
    1 * 1 件
       ¥1,881.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6140
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Anti-static
    Gender
    女用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 24
    Chemical resistant coat
    灰色
    40(女士)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,900.00
    ¥1,900.00
    1 * 1 件
       ¥1,900.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6141
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Anti-static
    Gender
    女用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 25
    Chemical resistant coat
    灰色
    42(女士)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,873.00
    ¥1,873.00
    1 * 1 件
       ¥1,873.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6142
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Anti-static
    Gender
    女用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 26
    Chemical resistant coat
    灰色
    44(女士)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,875.00
    ¥1,875.00
    1 * 1 件
       ¥1,875.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6143
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Anti-static
    Gender
    女用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 27
    Chemical resistant coat
    灰色
    46(女士)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,829.00
    ¥1,829.00
    1 * 1 件
       ¥1,829.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6144
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Anti-static
    Gender
    女用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 28
    Chemical resistant coat
    灰色
    48(女士)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,829.00
    ¥1,829.00
    1 * 1 件
       ¥1,829.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6145
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Anti-static
    Gender
    女用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 29
    Chemical resistant coat
    灰色
    50(女士)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,829.00
    ¥1,829.00
    1 * 1 件
       ¥1,829.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6146
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Anti-static
    Gender
    女用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 30
    Chemical resistant coat
    灰色
    52(女士)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,829.00
    ¥1,829.00
    1 * 1 件
       ¥1,829.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6147
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Anti-static
    Gender
    女用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
男款
产品信息
  • 顺序
    Type
    颜色
    衣服尺寸
    Garment fit
    可用库存
    Price
  • 31
    Chemical resistant coat
    白色
    42(男士)
    Regular
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,779.00
    ¥1,779.00
    1 * 1 件
       ¥1,779.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-1835
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Gender
    男用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 32
    Chemical resistant coat
    白色
    44(男士)
    Regular
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,779.00
    ¥1,779.00
    1 * 1 件
       ¥1,779.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-1836
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Gender
    男用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 33
    Chemical resistant coat
    白色
    46(男士)
    Regular
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,727.00
    ¥1,727.00
    1 * 1 件
       ¥1,727.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-1837
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Gender
    男用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 34
    Chemical resistant coat
    白色
    48(男士)
    Regular
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,775.00
    ¥1,775.00
    1 * 1 件
       ¥1,775.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-1838
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Gender
    男用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 35
    Chemical resistant coat
    白色
    50(男士)
    Regular
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,775.00
    ¥1,775.00
    1 * 1 件
       ¥1,775.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-1839
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Gender
    男用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 36
    Chemical resistant coat
    白色
    52(男士)
    Regular
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,779.00
    ¥1,779.00
    1 * 1 件
       ¥1,779.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-1840
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Gender
    男用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 37
    Chemical resistant coat
    白色
    54(男士)
    Regular
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,779.00
    ¥1,779.00
    1 * 1 件
       ¥1,779.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-1841
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Gender
    男用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 38
    Chemical resistant coat
    白色
    56(男士)
    Regular
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,776.00
    ¥1,776.00
    1 * 1 件
       ¥1,776.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-1842
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Gender
    男用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 39
    Chemical resistant coat
    白色
    58(男士)
    Regular
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,779.00
    ¥1,779.00
    1 * 1 件
       ¥1,779.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-1843
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Gender
    男用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 40
    Chemical resistant coat
    白色
    60(男士)
    Regular
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,779.00
    ¥1,779.00
    1 * 1 件
       ¥1,779.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-1844
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Gender
    男用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 40
    Chemical resistant coat
    白色
    62(男士)
    Regular
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,741.00
    ¥1,741.00
    1 * 1 件
       ¥1,741.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-5994
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Gender
    男用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 41
    Chemical resistant coat
    蓝色
    42(男士)
    Regular
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,829.00
    ¥1,829.00
    1 * 1 件
       ¥1,829.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6106
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Gender
    男用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 42
    Chemical resistant coat
    蓝色
    44(男士)
    Regular
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,829.00
    ¥1,829.00
    1 * 1 件
       ¥1,829.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6107
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Gender
    男用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 43
    Chemical resistant coat
    蓝色
    46(男士)
    Regular
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,829.00
    ¥1,829.00
    1 * 1 件
       ¥1,829.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6108
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Gender
    男用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 44
    Chemical resistant coat
    蓝色
    48(男士)
    Regular
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,829.00
    ¥1,829.00
    1 * 1 件
       ¥1,829.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6109
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Gender
    男用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 45
    Chemical resistant coat
    蓝色
    50(男士)
    Regular
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,829.00
    ¥1,829.00
    1 * 1 件
       ¥1,829.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6110
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Gender
    男用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 46
    Chemical resistant coat
    蓝色
    52(男士)
    Regular
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,829.00
    ¥1,829.00
    1 * 1 件
       ¥1,829.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6111
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Gender
    男用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 47
    Chemical resistant coat
    蓝色
    54(男士)
    Regular
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,829.00
    ¥1,829.00
    1 * 1 件
       ¥1,829.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6112
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Gender
    男用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 48
    Chemical resistant coat
    蓝色
    56(男士)
    Regular
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,829.00
    ¥1,829.00
    1 * 1 件
       ¥1,829.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6113
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Gender
    男用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 49
    Chemical resistant coat
    蓝色
    58(男士)
    Regular
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,829.00
    ¥1,829.00
    1 * 1 件
       ¥1,829.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6114
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Gender
    男用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 50
    Chemical resistant coat
    蓝色
    60(男士)
    Regular
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,829.00
    ¥1,829.00
    1 * 1 件
       ¥1,829.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6115
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Gender
    男用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 51
    Chemical resistant coat
    蓝色
    62(男士)
    Regular
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,829.00
    ¥1,829.00
    1 * 1 件
       ¥1,829.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6116
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Gender
    男用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 52
    Chemical resistant coat
    灰色
    42(男士)
    Regular
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,829.00
    ¥1,829.00
    1 * 1 件
       ¥1,829.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6148
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Gender
    男用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 53
    Chemical resistant coat
    灰色
    44(男士)
    Regular
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,829.00
    ¥1,829.00
    1 * 1 件
       ¥1,829.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6149
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Gender
    男用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 54
    Chemical resistant coat
    灰色
    46(男士)
    Regular
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,829.00
    ¥1,829.00
    1 * 1 件
       ¥1,829.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6150
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Gender
    男用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 55
    Chemical resistant coat
    灰色
    48(男士)
    Regular
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,904.00
    ¥1,904.00
    1 * 1 件
       ¥1,904.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6151
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Gender
    男用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 56
    Chemical resistant coat
    灰色
    50(男士)
    Regular
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,904.00
    ¥1,904.00
    1 * 1 件
       ¥1,904.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6152
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Gender
    男用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 57
    Chemical resistant coat
    灰色
    52(男士)
    Regular
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,893.00
    ¥1,893.00
    1 * 1 件
       ¥1,893.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6153
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Gender
    男用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 58
    Chemical resistant coat
    灰色
    54(男士)
    Regular
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,883.00
    ¥1,883.00
    1 * 1 件
       ¥1,883.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6154
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Gender
    男用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 59
    Chemical resistant coat
    灰色
    56(男士)
    Regular
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,791.00
    ¥1,791.00
    1 * 1 件
       ¥1,791.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6155
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Gender
    男用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 60
    Chemical resistant coat
    灰色
    58(男士)
    Regular
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,869.00
    ¥1,869.00
    1 * 1 件
       ¥1,869.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6156
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Gender
    男用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 61
    Chemical resistant coat
    灰色
    60(男士)
    Regular
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,829.00
    ¥1,829.00
    1 * 1 件
       ¥1,829.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6157
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Gender
    男用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 62
    Chemical resistant coat
    灰色
    62(男士)
    Regular
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,791.00
    ¥1,791.00
    1 * 1 件
       ¥1,791.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-6158
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Gender
    男用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²
  • 63
    Chemical resistant coat
    灰色
    68(男士)
    Regular
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 5 件
    1 * 5 件 - ¥9,147.00
    ¥9,147.00
    1 * 5 件
       ¥9,147.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI114-9322
    Garment application
    Chemical protection|Laboratory
    Risk area
    Gender
    男用
    关闭类型
    带按扣紧固
    织物
    99% polyester fibres with 1% Hydro-Tec finish (carbon treated)
    重量
    275 g/m²