Orders LinkContactUsLinkComponent
离心机,CompactStar CS4
供应商:   VWR Collection
离心机,CompactStar CS4
供应商:  VWR Collection
Certificates
离心机,CompactStar CS4
1 Options Available Below
Product Details & Documents
The CompactStar CS4 centrifuge is designed for the separation of various samples in the fields of chemistry, life science, clinical research and routine diagnostics.
  • High speed: Up to 6500 min⁻¹ / 4000×g
  • Control panel featuring easy turn knobs and large digital displays for time and speed
  • Timer can be set up to 30 minutes and to the ‘On’ position for a continuous run
  • The compact footprint makes it ideal for almost any laboratory, and it can easily be transported from lab to lab
The combination of tube adapters are suitable for running 5 ml (12×75 mm) and 7 ml (13×100 mm) tubes, and also conical and standard 15 ml tubes.
 : Supplied with 6×15 ml angle rotor with adapter set. All available adapters are already included at no extra cost.
Specifications for Product Family
规格
  • Catalog No:
  • VWRI521-2854
  • VWRI521-2855
  • 型号:
  • CompactStar CS4
  • CompactStar CS4
  • 最大容量:
  • 6×15 ml圆锥形 / 6×15 ml标准 / 6×10 ml血液管
  • 6×15 ml圆锥形 / 6×15 ml标准 / 6×10 ml血液管
  • 最大速度:
  • 6500 min⁻¹
  • 6500 min⁻¹
  • 最大相对离心力:
  • 4000 ×g
  • 4000 ×g
  • 计时器:
  • 30秒到30分钟或持续
  • 30秒到30分钟或持续
  • 宽度×深度×高度:
  • 210×240×180 mm
  • 210×240×180 mm
  • 重量:
  • 4,75 kg
  • 4,75 kg
规格
Product Family Options
产品信息
  • 说明
    可用库存
    Price
  • CompactStar CS4离心机,配备角转子和英规插头
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥26,409.46
    ¥26,409.46
    1 * 1 件
       ¥26,409.46
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI521-2854
    型号
    CompactStar CS4
    最大容量
    6×15 ml圆锥形 / 6×15 ml标准 / 6×10 ml血液管
    最大速度
    6500 min⁻¹
    最大相对离心力
    4000 ×g
    计时器
    30秒到30分钟或持续
    宽度×深度×高度
    210×240×180 mm
    重量
    4,75 kg
  • CompactStar CS4离心机,配备角转子和瑞士插头
    Discontinued
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI521-2855
    型号
    CompactStar CS4
    最大容量
    6×15 ml圆锥形 / 6×15 ml标准 / 6×10 ml血液管
    最大速度
    6500 min⁻¹
    最大相对离心力
    4000 ×g
    计时器
    30秒到30分钟或持续
    宽度×深度×高度
    210×240×180 mm
    重量
    4,75 kg
Accessories
产品信息
  • 目录编号
    说明
    可用库存
    Price
  • VWRU82013-820
    适用于5 ml(12×75 ml),7 ml(13×100 mm)和10-12 ml(16×100 mm)管的适配器
    Log in 查看库存
    1 * 6 件 - ¥1,134.00
产品信息
  • 目录编号
    说明
    可用库存
    Price
  • VWRI521-2856
    备用适配器套组,适用5 ml (12×75 mm)和7 ml (13×100 mm)尺寸试管(包含在标准供货内)
    Log in 查看库存
    1 * 6 件 - ¥1,566.00