单通道移液管,机械,可变体积,人机工程高性能(EHP)
供应商: VWR Collection
Jump to:
关于此项目
人机工程学高性能移液器可提供可靠的准确度和精度。升级的人机工程学特征,即使在长期使用的情况下仍可提供舒适的移液。
- 极大降低柱塞力
- 轻松的容积调整,带容积锁定
- 优异的准确度和精度,用于关键应用
- 锥形轴和可调节的“易握”排出器,用于通用吸头配合
- 延长的手指支撑,便于移液
- 可完全高温高压灭
13 Options Available Below
Product Details & Documents
人机工程学高性能移液器可提供可靠的准确度和精度。升级的人机工程学特征,即使在长期使用的情况下仍可提供舒适的移液。
- 极大降低柱塞力
- 轻松的容积调整,带容积锁定
- 优异的准确度和精度,用于关键应用
- 锥形轴和可调节的“易握”排出器,用于通用吸头配合
- 延长的手指支撑,便于移液
- 可完全高温高压灭
Product Family Options
产品信息
- 顺序说明容积准确度不准确度颜色代码可用库存Price
基础套件
产品信息
- 顺序说明容积准确度不准确度颜色代码可用库存Price
- 223 Pack incl. 3 pipettes (2 - 20 / 20 - 200 / 100 - 1000 µl), 2 racks of tips (200 and 1000 µl) and 4-pipette plexi standLog in 查看库存1 * 1 件¥5,943.00
- 233 Pack incl. 3 pipettes (0,5 - 10 / 10 - 100 / 100 - 1000 µl), 3 racks of tips (10, 200 and 1000 µl) and 4-pipette plexi standLog in 查看库存1 * 1 件¥5,943.00
- 244 Pack incl. 4 pipettes (0,5 - 10 / 2 - 20 / 20 - 200 / 100 - 1000 µl), 3 racks of tips (10, 200 and 1000 µl) and 4-pipette plexi standLog in 查看库存1 * 1 件¥7,767.00
Accessories
产品信息
- 目录编号顺序说明可用库存Price
- VWRI613-008607Linear stand for 6 single and multichannel pipettors, EHP and Standard LineLog in 查看库存1 * 1 件 - ¥2,013.00
产品信息
- 目录编号说明可用库存Price
产品信息
- 目录编号顺序说明可用库存Price
- VWRISP1948305Shelf clip for 1 single or multichannel pipette, Standard Line, EHP and UHPLog in 查看库存1 * 1 件 - ¥150.00