Orders LinkContactUsLinkComponent
多道移液器,机械,人机工程高性能(EHP)
供应商:   VWR Collection
多道移液器,机械,人机工程高性能(EHP)
供应商:  VWR Collection
Certificates
多道移液器,机械,人机工程高性能(EHP)
多道移液器,机械,人机工程高性能(EHP)
8 Options Available Below
Product Details & Documents
VWR®人机工程学高性能移液管可提供可靠的准确度和精度。升级的人机工程学特征,即使在长期使用的情况下仍可舒适地进行移液。
  • 大大降低柱塞力
  • 轻松进行容量调整,带容积锁定
  • 优异的准确度和精度,用于关键应用
  • 锥形轴和可调节的“易握”退出器,用于通用吸头配合
  • 指托延长,便于移液
  • 可完全高温高压灭
Product Family Options
8道
产品信息
  • 顺序
    容积
    准确度
    不准确度
    颜色代码
    可用库存
    Price
  • 02
    0,5 - 10 µl
    ±10,0 - ±2,0 %
    ≤8,0 - ≤1,2 %
    红色
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥4,500.00
    ¥4,500.00
    1 * 1 件
       ¥4,500.00
  • 04
    5 - 50 µl
    ±4,0 - ±1,6 %
    ≤2,5 - ≤0,6 %
    黄色
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥4,500.00
    ¥4,500.00
    1 * 1 件
       ¥4,500.00
  • 06
    20 - 200 µl
    ±3,0 - ±1,0 %
    ≤1,5 - ≤0,6 %
    黄色
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥4,500.00
    ¥4,500.00
    1 * 1 件
       ¥4,500.00
  • 08
    50 - 300 µl
    ±1,6 - ±1,0 %
    ≤1,5 - ≤0,6 %
    绿色
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥4,500.00
    ¥4,500.00
    1 * 1 件
       ¥4,500.00
12道
产品信息
  • 顺序
    容积
    准确度
    不准确度
    颜色代码
    可用库存
    Price
  • 12
    5 - 50 µl
    ±4,0 - ±1,6 %
    ≤2,5 - ≤0,6 %
    黄色
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥5,550.00
    ¥5,550.00
    1 * 1 件
       ¥5,550.00
  • 14
    20 - 200 µl
    ±3,0 - ±1,0 %
    ≤1,5 - ≤0,6 %
    黄色
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥5,550.00
    ¥5,550.00
    1 * 1 件
       ¥5,550.00
  • 15
    50 - 300 µl
    ±1.6 - ±1.0 %
    <1,5 - <0,8 %
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥11,055.00
    ¥11,055.00
    1 * 1 件
       ¥11,055.00
  • 16
    50 - 300 µl
    ±1,6 - ±1,0 %
    ≤1,5 - ≤0,6 %
    绿色
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥5,550.00
    ¥5,550.00
    1 * 1 件
       ¥5,550.00
Accessories
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    可用库存
    Price
  • VWRISP19483
    05
    Shelf clip for 1 single or multichannel pipette, Standard Line, EHP and UHP
    Log in 查看库存
    1 * 1 件 - ¥150.00