ELISA板封板膜,聚酯
厚度77,5 µm,可在每个孔(不仅是盖)周围提供牢固的密封,从而最大限度减少蒸发,防止泄露和孔与孔之间的污染,并消除敏感ELISA试验中的“边缘效应”。 还可与组织培养板一同使用,用于短期存储、培养和控制。
- 工作温度范围−40至+120 °C
- 提供无菌和非无菌型号
- 不可刺穿
Each film L×D: 146,1×79,4 mm
厚度77,5 µm,可在每个孔(不仅是盖)周围提供牢固的密封,从而最大限度减少蒸发,防止泄露和孔与孔之间的污染,并消除敏感ELISA试验中的“边缘效应”。 还可与组织培养板一同使用,用于短期存储、培养和控制。
- 工作温度范围−40至+120 °C
- 提供无菌和非无菌型号
- 不可刺穿
Each film L×D: 146,1×79,4 mm
Product Family Options
- 说明Optical property厚度灭菌长度×宽度
- Sealing films, polyester, 2 tabsTransparent77,5 µm-125,1×79,4 mm1 * 100 件¥1,426.00
- Sealing films, polyester, 2 tabsTransparent77,5 µm-125,1×79,4 mm1 * 100 件¥1,414.00
- Sealing films, polyester, 2 tabsTransparent77,5 µm+125,1×79,4 mm1 * 100 件¥2,365.00
- Sealing films, polyester, 1 tabTransparent77,5 µm-123,4×79,4 mm1 * 100 件¥861.00
- Sealing film, polyester, roll format, 1 tabTransparent77,5 µm-121,5×79,4 mm1 * 500 件¥6,814.00