Orders LinkContactUsLinkComponent
2×8孔板用聚酯条膜
2×8孔板用聚酯条膜
Supplier:   VWR Collection
2×8孔板用聚酯条膜
Supplier:  VWR Collection
Certificates
2×8孔板用聚酯条膜
2×8孔板用聚酯条膜
2 Options Available Below
Product Details & Documents
2×8孔板用聚酯条膜在材料和粘合剂方面与聚酯膜相似,但一次只能密封条形孔板或标准板的一或两个8孔行,适用于需要有选择性地保护或使用行的情况。无菌制品采用防盗袋包装,50个/包。
  • 选择性密封,每次一或两行
  • 可用作预穿孔膜的第二层密封
  • 建议使用温度范围−40 到 +120 °C
每个膜的长×深:103.2×19.1 mm,包括两个可拆卸定位标签;标签卸除后的长度为82.6 mm。
Product Family Options
Product Information
  • 说明
    Optical property
    厚度
    灭菌
    Availability
    Price
  • 2×8孔板聚酯条膜
    Transparent
    77,5 µm
    -
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 200 件
    1 * 200 件 - ¥1,456.00
    ¥1,456.00
    1 * 200 件
       ¥1,456.00
  • 2×8孔板聚酯条膜
    Transparent
    77,5 µm
    +
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 200 件
    1 * 200 件 - ¥1,957.00
    ¥1,957.00
    1 * 200 件
       ¥1,957.00