红外温度计,Traceable®
−60…+500 °C, 2.0%或±2.0 °C, 0,1 °C, 178×38×76,2 mm, 170 g
目录编号 VWRI620-2100
供应商: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
该款红外温度计能够测量任何表面的即时温度。可用于食品、制药、电子器件、安全检测和任何液体或固体。独特的设计能够实现单手点测读数。激光瞄准光束能够精准指向目标表面。
- 11:1视野
- 一键背光照明
- 0.95固定辐射率
- 数据“保持”功能,自动记录最大值,可切换°C/°F 功能,低电指示器
- 自动关闭功能(15秒后),可禁用
Certifications: 符合ISO/IEC 17025标准
Delivery information: 交付信息:随附两节AAA电池和Traceable®校准证书。
Documents
规格
- 范围:−60…+500 °C
- 分辨率:0,1 °C
- 重量:170 g
- 宽度×深度×高度:178×38×76,2 mm
- 准确度:2.0%或±2.0 °C