Orders LinkContactUsLinkComponent
防水温度计,Traceable®
防水温度计,Traceable®
供应商:   VWR Collection
防水温度计,Traceable®
供应商:  VWR Collection
Certificates
防水温度计,Traceable®
防水温度计,Traceable®
4 Options Available Below
Product Details & Documents
该款防水防震的温度计是所有危险水银仪器的安全替代产品。其探头可耐受大多数化学品腐蚀。
  • 防水结构,适用于湿实验室、冲洗区和所有野外应用
  • 能够调取最大/最小温度记忆
  • 读数每秒一次
不锈钢探头(长×直径:203×3.5 mm)
Delivery information: Supplied with probe and cover, silver-oxide battery and Traceable® certificate of calibration.
Product Family Options
产品信息
  • 顺序
    说明
    范围
    准确度
    分辨率
    宽度×深度×高度
    重量
    可用库存
    Price
  • 02
    –50…+300 °C
    ±1.0 °C
    0,1 (–20…+200); 1,0 (–50…+300) °C
    260,3×12,7×44,5 mm
    25 g
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥951.00
    ¥951.00
    1 * 1 件
       ¥951.00
  • 03
    –50…+300 °C
    ±0.4 (0; 100); ±1.0 °C
    0,1 (–20…+200); 1,0 (–50…+300) °C
    260,3×12,7×44,5 mm
    25 g
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥2,412.00
    ¥2,412.00
    1 * 1 件
       ¥2,412.00
  • 04
    –50…+300 °C
    ±0,4 °C
    0,1 (–20…+200); 1,0 °C
    260,3×12,7×44,5 mm
    25 g
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥2,082.00
    ¥2,082.00
    1 * 1 件
       ¥2,082.00
VWRCATALYST Re-Calibration Service (Service Only, Without Thermometer)
产品信息
  • 顺序
    说明
    范围
    准确度
    分辨率
    宽度×深度×高度
    重量
    可用库存
    Price
  • 05
    Customer-Specified 3 to 4 Points Calibration Per Themometer
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥3,675.00
    ¥3,675.00
    1 * 1 件
       ¥3,675.00
Accessories
产品信息
  • 目录编号
    说明
    可用库存
    Price
  • VWRI1039
    Replacement battery for VWRI620-2092
    Log in 查看库存
    1 * 1 件 - ¥269.00