磷酸氢二钠, Millipore®
3645, Glass bottle for solids, 500 g
目录编号 CALB567550-500
供应商: CALBIOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
同义词: 磷酸一氢钠, 磷酸二钠, 二盐基磷酸钠, 磷酸氢二钠
- CAS号:7558-79-4
- 化学式:Na₂HPO₄
- MDL 编号:MFCD00003496
- Molecular Weight:141.96 g/mol
- 默克索引:12,08805
- 熔点:250 °C
- 密度:1,53 g/cm³ (20 °C)
- 储存温度:Ambient
- EINECS:231-448-7
- REACH:01-2119489797-11
规格
规格
- 包装类型:Glass bottle for solids
- 包装规格:500 g
- 顺序:3645