Orders LinkContactUsLinkComponent
高锰酸钾 99+% for analysis
高锰酸钾 99+% for analysis
高锰酸钾 99+% for analysis
高锰酸钾 99+% for analysis
高锰酸钾 99+% for analysis
 :  Permanganic acid potassium salt
  •  :7722-64-7
  •  :KMnO₄
  •  :MFCD00011364
  •  :158.03 g/mol
  •  :12,07824
  •  :240 °C (dec.)
  •  :2,7 g/cm³ (20 °C)
  •  :Ambient
  •  :231-760-3
  •  :1490
  •  :5.1,II
Documents
  • Appearance:
    Dark green-black Glistening crystalline powder or crystals
  • Titration Iodometric:
    ≥99.0 %
  • Chloride and Chlorate (as Cl):
    ≤0.005 %
  • Sulfate (SO4):
    ≤50 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤20 ppm
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤30 ppm
  • Nitrogen compounds (as N):
    ≤0.01 %