Orders LinkContactUsLinkComponent
圆帽,PP,可检测
供应商:   VWR Collection
圆帽,PP,可检测
供应商:  VWR Collection
Certificates
圆帽,PP,可检测
2 Options Available Below
Product Details & Documents
该等由无纺聚丙烯制成的可检测帽,可在卫生环境工作中有效盖住头发。
  • 箔带增强可检测性
  • 配有松紧带提升适配度
重量10 g/m²
Specifications for Product Family
规格
  • Catalog No:
  • VWRI113-1578
  • VWRI113-1579
  • Garment application:
  • Laboratory
  • Laboratory
规格
Product Family Options
产品信息
  • 颜色
    直径
    可用库存
    Price
  • 蓝色
    530 mm
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1.000 件
    1 * 1.000 件 - ¥902.43
    ¥902.43
    1 * 1.000 件
       ¥902.43
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-1578
    Garment application
    Laboratory
  • 蓝色
    610 mm
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1.000 件
    1 * 1.000 件 - ¥951.00
    ¥951.00
    1 * 1.000 件
       ¥951.00
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI113-1579
    Garment application
    Laboratory