Orders LinkContactUsLinkComponent
三氟甲烷磺酸锌 98%
三氟甲烷磺酸锌 98%
3236, Glass bottle, 10 g
目录编号 ACRO317090100
腐蚀性
三氟甲烷磺酸锌 98%
目录编号 ACRO317090100
CAS号:  54010-75-2
三氟甲烷磺酸锌 98%
三氟甲烷磺酸锌 98%
3236, Glass bottle, 10 g
Jump to:
CAS号:  54010-75-2
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 10 克
Product Details & Documents
同义词:  三氟甲基磺酸, 三氟甲磺酸锌
  • CAS号:54010-75-2
  • 化学式:C₂F₆O₆S₂Zn
  • MDL 编号:MFCD00013229
  • Molecular Weight:363.53 g/mol
  • 储存温度:Ambient
  • EINECS:258-922-6
  • UN:3261
  • ADR:8,III
Documents
规格
规格测试结果
  • Appearance:
    White to light grey Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Titration Complexometric:
    ≥97.5 %
规格
  • 包装类型:
    Glass bottle
  • 包装规格:
    10 g
  • 顺序:
    3236
规格