Orders LinkContactUsLinkComponent
环己酮, MDB
环己酮, MDB
2440, Glass bottle, 100 mL
目录编号 HACH1403332
易燃
刺激性
供应商:   HACH
环己酮, MDB
目录编号 HACH1403332
供应商:  HACH
CAS号:  108-94-1
环己酮, MDB
环己酮, MDB
2440, Glass bottle, 100 mL
Jump to:
CAS号:  108-94-1
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 100 毫升
Product Details & Documents
同义词:  Pimelic Ketone
  • CAS号:108-94-1
  • 化学式:C₆H₁₀(=O)
  • MDL 编号:MFCD00001625
  • Molecular Weight:98.14 g/mol
  • 默克索引:13,02755
  • 沸点:155,6 °C (1013 hPa)
  • 熔点:–31 °C
  • 密度:0,9478 g/cm³ (20 °C)
  • 闪点:43 °C
  • 储存温度:Ambient
  • EINECS:203-631-1
  • UN:1915
  • ADR:3,III
  • REACH:01-2119453616-35
规格
规格
  • 包装类型:
    Glass bottle
  • 包装规格:
    100 mL
  • 顺序:
    2440
规格