Orders LinkContactUsLinkComponent
2,6-二叔丁基苯酚 99%
2,6-二叔丁基苯酚 99%
4024, Glass bottle for solids, 1 kg
目录编号 ACRO113000010
环境危害
刺激性
2,6-二叔丁基苯酚 99%
目录编号 ACRO113000010
CAS号:  128-39-2
2,6-二叔丁基苯酚 99%
2,6-二叔丁基苯酚 99%
4024, Glass bottle for solids, 1 kg
Jump to:
CAS号:  128-39-2
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 1 千克
Product Details & Documents
同义词:  1,3-Di(dimethylethyl)-2-hydroxybenzene
  • CAS号:128-39-2
  • 化学式:C₁₄H₂₂O
  • MDL 编号:MFCD00008820
  • Molecular Weight:206.33 g/mol
  • 沸点:253 °C (760 mmHg)
  • 熔点:35…38 °C
  • 密度:0,914 g/cm³ (20 °C)
  • 闪点:118 °C
  • 储存温度:Ambient
  • EINECS:204-884-0
  • UN:3077
  • ADR:9,III
Documents
规格
规格测试结果
  • Appearance:
    White to light yellow Crystalline solid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    35 to 38 °C
  • Water:
    ≤0.1 % (K.F.)
  • GC:
    ≥98.5 %
规格
  • 包装类型:
    Glass bottle for solids
  • 包装规格:
    1 kg
  • 顺序:
    4024
规格