Orders LinkContactUsLinkComponent
Removable needles
Removable needles
Removable needles
Removable needles
Removable needles
The benefit of a replaceable needle for the occasional bend or clog and the minimal dead volume of a cemented needle. The unique removable needle design installs the needle precisely at the zero line. The result is a zero dead volume connection that simplifies priming.
Custom lengths and point styles are available. You can order your custom made needle according to your specification.
* Large hub
** Kel-F hub
Product Family Options
RN fused silica needles for 5 - 10 µl syringes
  • 顺序
    量规
    长度
    外径
    内径
    齿棱类型
  • 01
    FS 0,17
    100 mm
    0,17 mm
    0,08 mm
    3
    1 * 3 件
    1 * 3 件
  • 02
    FS 0,23
    100 mm
    0,23 mm
    0,08 mm
    3
    1 * 3 件
    1 * 3 件
RN PEEK needles for 250 µl - 10 ml syringes
  • 顺序
    量规
    长度
    外径
    内径
    齿棱类型
  • 03
    34 *
    51 mm
    1,52 mm
    0,76 mm
    3
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 04
    34 **
    51 mm
    1,52 mm
    0,76 mm
    3
    1 * 6 件
    1 * 6 件
RN needles for 2,5 - 100 µl syringes
  • 顺序
    量规
    长度
    外径
    内径
    齿棱类型
  • 05
    26s
    51 mm
    0,47 mm
    0,13 mm
    2
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 06
    26
    51 mm
    0,46 mm
    0,26 mm
    2
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 07
    22s
    51 mm
    0,72 mm
    0,15 mm
    2
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 08
    22s
    51 mm
    0,72 mm
    0,15 mm
    2
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 09
    22
    51 mm
    0,72 mm
    0,41 mm
    2
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 10
    33
    38,1 mm
    0,21 mm
    0,11 mm
    3
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 11
    32
    51 mm
    0,24 mm
    0,11 mm
    3
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 12
    31
    51 mm
    0,31 mm
    0,13 mm
    3
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 13
    30
    51 mm
    0,31 mm
    0,16 mm
    3
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 14
    28
    51 mm
    0,36 mm
    0,18 mm
    3
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 15
    27
    51 mm
    0,41 mm
    0,21 mm
    3
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 16
    26s
    51 mm
    0,47 mm
    0,13 mm
    3
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 17
    26
    51 mm
    0,46 mm
    0,26 mm
    3
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 18
    22s
    51 mm
    0,72 mm
    0,15 mm
    3
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 19
    22s
    19 mm
    0,72 mm
    0,15 mm
    3
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 20
    22
    51 mm
    0,72 mm
    0,41 mm
    3
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 21
    26s
    51 mm
    0,47 mm
    0,13 mm
    5
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 22
    26
    51 mm
    0,46 mm
    0,26 mm
    5
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 23
    22s
    51 mm
    0,72 mm
    0,15 mm
    5
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 24
    22
    51 mm
    0,72 mm
    0,41 mm
    5
    1 * 6 件
    1 * 6 件
Custom made needles for 250 µl - 10 ml syringes
  • 顺序
    量规
    长度
    外径
    内径
    齿棱类型
  • 74
    22s
    0,72 mm
    0,15 mm
    2, 3 or 4
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 62
    26
    0,46 mm
    0,26 mm
    5 or AS
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 65
    26
    0,46 mm
    0,26 mm
    2, 3 or 4
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 66
    26s
    0,47 mm
    0,13 mm
    5 or AS
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 67
    26s
    0,47 mm
    0,13 mm
    2, 3 or 4
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 66
    25
    0,51 mm
    0,26 mm
    2, 3 or 4
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 67
    25s
    0,52 mm
    0,15 mm
    2, 3 or 4
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 68
    24
    0,57 mm
    0,31 mm
    2, 3 or 4
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 69
    23
    0,64 mm
    0,34 mm
    2, 3 or 4
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 70
    23s
    0,64 mm
    0,12 mm
    2, 3 or 4
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 71
    22
    0,72 mm
    0,41 mm
    5 or AS
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 72
    22s
    0,72 mm
    0,15 mm
    5 or AS
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 73
    22
    0,72 mm
    0,41 mm
    2, 3 or 4
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 75
    21
    0,82 mm
    0,51 mm
    2, 3 or 4
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 76
    20
    0,91 mm
    0,60 mm
    2, 3 or 4
    1 * 6 件
    1 * 6 件
RN needles for 250 µl - 10 ml syringes
  • 顺序
    量规
    长度
    外径
    内径
    齿棱类型
  • 25
    26s
    51 mm
    0,47 mm
    0,13 mm
    2
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 26
    26
    51 mm
    0,46 mm
    0,26 mm
    2
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 27
    22s
    51 mm
    0,72 mm
    0,15 mm
    2
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 28
    22
    51 mm
    0,72 mm
    0,41 mm
    2
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 29
    26s
    51 mm
    0,47 mm
    0,13 mm
    3
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 30
    26
    51 mm
    0,46 mm
    0,26 mm
    3
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 31
    22s
    51 mm
    0,72 mm
    0,15 mm
    3
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 32
    22
    51 mm
    0,72 mm
    0,41 mm
    3
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 33
    22
    19 mm
    0,72 mm
    0,41 mm
    3
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 34
    26s
    51 mm
    0,47 mm
    0,13 mm
    5
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 35
    26
    51 mm
    0,46 mm
    0,26 mm
    5
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 36
    22s
    51 mm
    0,72 mm
    0,15 mm
    5
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 37
    22
    51 mm
    0,72 mm
    0,41 mm
    5
    1 * 6 件
    1 * 6 件
Custom made needles for 2,5 - 100 µl syringes
  • 顺序
    量规
    长度
    外径
    内径
    齿棱类型
  • 38
    34
    0,16 mm
    0,06 mm
    2, 3 or 4
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 40
    33
    0,21 mm
    0,11 mm
    2, 3 or 4
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 42
    31
    0,31 mm
    0,13 mm
    2, 3 or 4
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 43
    30
    0,31 mm
    0,16 mm
    2, 3 or 4
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 44
    29
    0,33 mm
    0,18 mm
    2, 3 or 4
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 45
    28
    0,36 mm
    0,18 mm
    2, 3 or 4
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 47
    26
    0,46 mm
    0,26 mm
    5 or AS
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 48
    26
    0,46 mm
    0,26 mm
    2, 3 or 4
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 49
    26s
    0,47 mm
    0,13 mm
    5 or AS
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 50
    26s
    0,47 mm
    0,13 mm
    2, 3 or 4
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 51
    25
    0,51 mm
    0,26 mm
    2, 3 or 4
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 52
    25s
    0,52 mm
    0,15 mm
    2, 3 or 4
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 53
    24
    0,57 mm
    0,31 mm
    2, 3 or 4
    1 * 1 件
    1 * 1 件
  • 54
    23
    0,64 mm
    0,34 mm
    2, 3 or 4
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 55
    23s
    0,64 mm
    0,12 mm
    2, 3 or 4
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 56
    22s
    0,72 mm
    0,15 mm
    5 or AS
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 57
    22s
    0,72 mm
    0,15 mm
    2, 3 or 4
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 58
    22
    0,72 mm
    0,41 mm
    5 or AS
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 59
    22
    0,72 mm
    0,41 mm
    2, 3 or 4
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 60
    21
    0,82 mm
    0,51 mm
    2, 3 or 4
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 61
    21
    0,82 mm
    0,51 mm
    5 or AS
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 62
    20
    0,91 mm
    0,60 mm
    2, 3 or 4
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 63
    19
    1,07 mm
    0,69 mm
    2, 3 or 4
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 64
    18
    1,27 mm
    0,84 mm
    2, 3 or 4
    1 * 6 件
    1 * 6 件
Small hub RN CTC needles
  • 顺序
    量规
    长度
    外径
    内径
    齿棱类型
  • 77
    22s
    51 mm
    0,72 mm
    0,15 mm
    3
    1 * 3 件
    1 * 3 件
  • 78
    22
    51 mm
    0,72 mm
    0,41 mm
    3
    1 * 3 件
    1 * 3 件
  • 79
    23s
    43 mm
    0,64 mm
    0,12 mm
    AS
    1 * 6 件
    1 * 6 件
  • 80
    26s
    43 mm
    0,47 mm
    0,13 mm
    AS
    1 * 6 件
    1 * 6 件
Custom made small Hub RN needles
  • 顺序
    量规
    长度
    外径
    内径
    齿棱类型
  • 81
    22s
    0,72 mm
    0,15 mm
    3T
    1 * 6 件
    1 * 6 件