Orders LinkContactUsLinkComponent
Digital burettes, Technotrate
Digital burettes, Technotrate
0 - 50 ml, 0,01 ml, ≤0,2 %, ≤0,1 %
目录编号 KART83250
供应商:   KARTELL
Digital burettes, Technotrate
目录编号 KART83250
供应商:  KARTELL
Digital burettes, Technotrate
Digital burettes, Technotrate
0 - 50 ml, 0,01 ml, ≤0,2 %, ≤0,1 %
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 1 件
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Digital burette to cover the volume range of 0 to 50 ml. By pushing the key 'DOS' the user can preselect the burette volume for titrations. By pressing the buttons 'ZERO' and 'TITR' the titration can be started immediately. For liquids of different viscosities/densities the TECHNOTRATE can be easily recalibrated by pushing the button 'O/CAL'.
  • Possible to print the daily/weekly values in connection to a computer and printer by using the interface 'Witolink'
  • 'Air purging' without problems or loss of reagent/titration medias
  • No more spills, safe and secure restposition
  • Automatic power-cut off after three minutes
  • Rechargeable battery
Documents
规格
  • 容量:
    0 - 50 ml
  • 准确度:
    ≤0,2 %
  • 分度:
    0,01 ml
  • 不准确度:
    ≤0,1 %
Accessories
产品信息
  • 目录编号
    说明
    可用库存
    Price
  • KART83011
    Bottle, amber, GL 45, 1000 ml
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
产品信息
  • 目录编号
    说明
    可用库存
    Price
  • KART83012
    Bottle, amber, GL 45, 2500 ml
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
产品信息
  • 目录编号
    说明
    可用库存
    Price
  • KART83016
    Suction tube, Dosipet, 2,5 - 10 ml
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
产品信息
  • 目录编号
    说明
    可用库存
    Price
  • KART83019
    Discharge tube, 220 V-50Hz
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
产品信息
  • 目录编号
    说明
    可用库存
    Price
  • KART83020
    Discharge tube, (FEP), DOSIPET-Technotrate, 2,5 - 100 ml
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
产品信息
  • 目录编号
    说明
    可用库存
    Price
  • KART83023
    Set of 5 adapters: A25, A28, A38, A40, A45
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
产品信息
  • 目录编号
    说明
    可用库存
    Price
  • KART83026
    Glass non return valve for checking, DOSIPET-Technotrate
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
产品信息
  • 目录编号
    说明
    可用库存
    Price
  • KART8302400
    Calcium chloride tube
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
产品信息
  • 目录编号
    说明
    可用库存
    Price
  • KART8302700
    Bottle, amber, GL 32, 250 ml
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
产品信息
  • 目录编号
    说明
    可用库存
    Price
  • KART8302800
    Bottle, amber, GL 32, 500 ml