Orders LinkContactUsLinkComponent
多道移液器,机械,可变体积,超高性能(UHP)
供应商:   VWR Collection
多道移液器,机械,可变体积,超高性能(UHP)
供应商:  VWR Collection
Certificates
多道移液器,机械,可变体积,超高性能(UHP)
多道移液器,机械,可变体积,超高性能(UHP)
9 Options Available Below
Product Details & Documents
VWR® 超高性能移液管的精度非常高,具有成熟的人机工程学设计,轻巧坚固。
  • 柱塞力低
  • 通用吸头性能
  • 自动锁定容量调整轮
  • 带吸头退除杆,且经过彩色编码,用于辨识容量
  • 易于内部校准和维护
  • 可完全高温高压灭
Product Family Options
8道
产品信息
  • 顺序
    容积
    准确度
    不准确度
    颜色代码
    可用库存
    Price
  • 02
    0,5 - 10 µl
    ±10,0 - ±2,0 %
    ≤8,0 - ≤1,2 %
    红色
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥5,975.00
    ¥5,975.00
    1 * 1 件
       ¥5,975.00
  • 04
    5 - 50 µl
    ±4,0 - ±1,6 %
    ≤2,5 - ≤0,6 %
    黄色
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥5,975.00
    ¥5,975.00
    1 * 1 件
       ¥5,975.00
  • 06
    10 - 200 µl
    ±3,0 - ±1,0 %
    ≤1,5 - ≤0,6 %
    黄色
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥5,975.00
    ¥5,975.00
    1 * 1 件
       ¥5,975.00
  • 08
    30 - 300 µl
    ±3,0 - ±1,0 %
    ≤2,0 - ≤0,6 %
    黄色
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥5,975.00
    ¥5,975.00
    1 * 1 件
       ¥5,975.00
12道
产品信息
  • 顺序
    容积
    准确度
    不准确度
    颜色代码
    可用库存
    Price
  • 09
    0,5 - 10 µl
    ±8.0 - ±2.0 %
    <8,0 - <1,2 %
    红色
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥15,057.57
    ¥15,057.57
    1 * 1 件
       ¥15,057.57
  • 10
    0,5 - 10 µl
    ±10,0 - ±2,0 %
    ≤8,0 - ≤1,2 %
    红色
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥7,199.00
    ¥7,199.00
    1 * 1 件
       ¥7,199.00
  • 12
    5 - 50 µl
    ±4,0 - ±1,6 %
    ≤2,5 - ≤0,6 %
    黄色
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥7,199.00
    ¥7,199.00
    1 * 1 件
       ¥7,199.00
  • 14
    10 - 200 µl
    ±3,0 - ±1,0 %
    ≤1,5 - ≤0,6 %
    黄色
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥7,199.00
    ¥7,199.00
    1 * 1 件
       ¥7,199.00
  • 16
    30 - 300 µl
    ±1,6 - ±1,0 %
    ≤1,5 - ≤0,6 %
    黄色
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥7,199.00
    ¥7,199.00
    1 * 1 件
       ¥7,199.00
Accessories
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    可用库存
    Price
  • VWRISP19483
    05
    Shelf clip for 1 single or multichannel pipette, Standard Line, EHP and UHP
    Log in 查看库存
    1 * 1 件 - ¥150.00