Orders LinkContactUsLinkComponent
K型探头
K型探头
K型探头
K型探头
Product Family Options
  • 顺序
    说明
    范围
    直径×长度
  • 01
    K-type fast response probe with 1,2 m coated cable
    –40…+250 °C
    1,6×1200 mm
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥980.00
    ¥980.00
    1 * 1 件
       ¥980.00
  • 02
    不锈钢探头4014,带1 m电线
    −50…+700 °C
    3,30×190,5 mm
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,889.00
    ¥1,889.00
    1 * 1 件
       ¥1,889.00
  • 06
    K型快速响应探头4028,带1.2米涂层电线
    –40…+250 °C
    15×1219 mm
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,061.00
    ¥1,061.00
    1 * 1 件
       ¥1,061.00