Orders LinkContactUsLinkComponent
Buckets
Buckets
供应商:   BRAND
Buckets
供应商:  BRAND
Certificates
Buckets
2 Options Available Below
Product Details & Documents
HDPE, white.
  • Good chemical and temperature resistance
  • Scale with 1 litre steps
  • Without spout and lid (Please order push-on lid seperately)
For industrial and laboratory applications. With handle.
Product Family Options
产品信息
  • 说明
    颜色
    容量
    高度
    可用库存
    Price
  • Bucket, with graduation and handle
    白色
    5 L
    240 mm
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
  • Bucket, with graduation and handle
    白色
    10 L
    300 mm
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
Accessories
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    用于
    可用库存
    Price
  • BRND71776
    02
    Push-on lid, LDPE
    10 l buckets
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    用于
    可用库存
    Price
  • BRND71771
    01
    Push-on lid, LDPE
    5 L buckets