Orders LinkContactUsLinkComponent
氯化锡(II) 97%
氯化锡(II) 97%
刺激性
健康危害
腐蚀性
氯化锡(II) 97%
Certificates
氯化锡(II) 97%
2 Options Available Below
Product Details & Documents
同义词:  氯化亚锡
  • CAS号:10025-69-1
  • 化学式:SnCl₂·2H₂O
  • MDL 编号:MFCD00149863
  • Molecular Weight:225.65 g/mol
  • 默克索引:13,08861
  • 沸点:623 °C (1013 hPa)
  • 熔点:37…38 °C
  • 密度:2,71 g/cm³ (25 °C)
  • 储存温度:Ambient
  • EINECS:231-868-0
  • UN:3260
  • ADR:8,III
Documents
Specifications for Product Family
规格测试结果
  • Appearance:
    Colorless to white Crystalline powder or crystals and/or chunks
  • Titration Iodimetric:
    ≥96.0 %