Orders LinkContactUsLinkComponent
甲醛 36 - 38% in aqueous solution
2440, Plastic bottle, 100 mL
目录编号 HACH205932
有毒
腐蚀性
健康危害
供应商:   HACH
甲醛 36 - 38% in aqueous solution
目录编号 HACH205932
供应商:  HACH
CAS号:  50-00-0
甲醛 36 - 38% in aqueous solution
2440, Plastic bottle, 100 mL
Jump to:
CAS号:  50-00-0
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 100 毫升
Product Details & Documents
同义词:  福尔马林
  • CAS号:50-00-0
  • 化学式:CH₂O
  • MDL 编号:MFCD00003274
  • Molecular Weight:30.03 g/mol
  • 储存温度:Ambient
  • EINECS:200-001-8
  • UN:2209
  • ADR:8,III
Certificates
按批号搜索
规格
规格
  • 包装类型:
    Plastic bottle
  • 包装规格:
    100 mL
  • 顺序:
    2440
规格