迷你转印,3D振荡器
关于此项目
转印振荡器结合了摇摆器和振荡器的动作,从而打造出适合易碎凝胶和转印,而又能充分混合的温和三维运动。适用于处理转印和染色应用,振荡器的节距和速度经过优化设置,便于使用少量的溶液,而同时又不会让薄膜和凝胶干掉。使用少量的试剂,便可帮助保护宝贵的探头和抗体。
- 能够实现温和高效染色的旋转动作
- 进行蛋白质转印的最佳节距和速度
- 可用于培养箱或冷房
Designed for processing blots and staining applications, the pitch and speed of the shaker are optimally set to allow for use of a minimal amount of solution while preventing the membrane or gel from drying out. Using a smaller amount of reagents helps to conserve valuable probes and antibodies.
: 交付信息:随附防滑橡胶垫和两个大号转印盒。两个尺寸可选,可进行8×10和10×10 cm凝胶的转印操作。较大的盒子可容纳来自VWR®模块化迷你垂直PAGE系统的凝胶。
1 Options Available Below
Product Details & Documents
转印振荡器结合了摇摆器和振荡器的动作,从而打造出适合易碎凝胶和转印,而又能充分混合的温和三维运动。适用于处理转印和染色应用,振荡器的节距和速度经过优化设置,便于使用少量的溶液,而同时又不会让薄膜和凝胶干掉。使用少量的试剂,便可帮助保护宝贵的探头和抗体。
- 能够实现温和高效染色的旋转动作
- 进行蛋白质转印的最佳节距和速度
- 可用于培养箱或冷房
Designed for processing blots and staining applications, the pitch and speed of the shaker are optimally set to allow for use of a minimal amount of solution while preventing the membrane or gel from drying out. Using a smaller amount of reagents helps to conserve valuable probes and antibodies.
: 交付信息:随附防滑橡胶垫和两个大号转印盒。两个尺寸可选,可进行8×10和10×10 cm凝胶的转印操作。较大的盒子可容纳来自VWR®模块化迷你垂直PAGE系统的凝胶。
Specifications for Product Family
规格
- Catalog No:
- VWRI700-0246
- VWRI700-0247
- 型号:
- 迷你转印振荡器
- 迷你转印振荡器
- 摇动:
- 3?
- 3?
- 速度:
- 固定20 min⁻¹
- 固定20 min⁻¹
- 角度:
- 固定5
- 固定5
- 宽度×深度×高度:
- 240×171×150 mm
- 240×171×150 mm
- 操作温度:
- 环境温度+4...65 °C
- 环境温度+4...65 °C
- 平台宽度×深度:
- 200×165 mm
- 200×165 mm
- 重量:
- 0,88 kg
- 0,88 kg
- 最大负载:
- 0,8 kg
- 0,8 kg
规格
Product Family Options
产品信息
- 说明可用库存Price
- 规格:
More
Specifications
Cat. No.VWRI700-0246型号迷你转印振荡器摇动3?速度固定20 min⁻¹角度固定5宽度×深度×高度240×171×150 mm操作温度环境温度+4...65 °C平台宽度×深度200×165 mm重量0,88 kg最大负载0,8 kg - 迷你转印振荡器,瑞士插头Discontinued-规格:
More
Specifications
Cat. No.VWRI700-0247型号迷你转印振荡器摇动3?速度固定20 min⁻¹角度固定5宽度×深度×高度240×171×150 mm操作温度环境温度+4...65 °C平台宽度×深度200×165 mm重量0,88 kg最大负载0,8 kg