Orders LinkContactUsLinkComponent
校准重量,1级
校准重量,1级
校准重量,1级
校准重量,1级
调整至 1级的不锈钢块,用于电子天平的精密检查和调整。
 : ASTM certified.
 : Individual weights are supplied without certificate.
Product Family Options
  • 顺序
    重量
    误差
  • 01
    50 g
    120 ± mg
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,506.00
    ¥1,506.00
    1 * 1 件
       ¥1,506.00
  • 02
    100 g
    250 ± mg
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,850.00
    ¥1,850.00
    1 * 1 件
       ¥1,850.00
  • 03
    200 g
    500 ± mg
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥2,376.00
    ¥2,376.00
    1 * 1 件
       ¥2,376.00
  • 04
    500 g
    1200 ± mg
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥3,976.00
    ¥3,976.00
    1 * 1 件
       ¥3,976.00
  • 05
    1000 g
    2500 ± mg
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥3,657.00
    ¥3,657.00
    1 * 1 件
       ¥3,657.00
  • 06
    2000 g
    5000 ± mg
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥8,636.00
    ¥8,636.00
    1 * 1 件
       ¥8,636.00
  • 07
    5000 g
    12000 ± mg
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥12,612.00
    ¥12,612.00
    1 * 1 件
       ¥12,612.00
  • 08
    10000 g
    25000 ± mg
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥22,806.00
    ¥22,806.00
    1 * 1 件
       ¥22,806.00