Orders LinkContactUsLinkComponent
块状砝码,M1级
块状砝码,M1级
供应商:   VWR Collection
块状砝码,M1级
供应商:  VWR Collection
Certificates
块状砝码,M1级
块状砝码,M1级
8 Options Available Below
Product Details & Documents
Rectangular weights made from cast iron (density 7,2 g/cm³).
  • Indelible unique identification number guarantees traceability
Colour: Grey.
Conforms to OILM, COFRAC accredited
Certifications: Conforms to OIML, COFRAC accredited.
Packaging: Block weights are supplied with cardboard packaging to protect the weights during transportation.
Product Family Options
产品信息
  • 顺序
    重量
    误差
    类型
    可用库存
    Price
  • 01
    5 kg
    250 ± mg
    无证书
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥1,928.00
    ¥1,928.00
    1 * 1 件
       ¥1,928.00
  • 02
    5 kg
    250 ± mg
    带证书
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥2,443.00
    ¥2,443.00
    1 * 1 件
       ¥2,443.00
  • 03
    10 kg
    500 ± mg
    无证书
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥2,506.00
    ¥2,506.00
    1 * 1 件
       ¥2,506.00
  • 04
    10 kg
    500 ± mg
    带证书
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥3,021.00
    ¥3,021.00
    1 * 1 件
       ¥3,021.00
  • 05
    20 kg
    1000 ± mg
    无证书
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥3,150.00
    ¥3,150.00
    1 * 1 件
       ¥3,150.00
  • 06
    20 kg
    1000 ± mg
    带证书
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥3,186.00
    ¥3,186.00
    1 * 1 件
       ¥3,186.00
  • 07
    50 kg
    2500 ± mg
    无证书
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥10,348.00
    ¥10,348.00
    1 * 1 件
       ¥10,348.00
  • 08
    50 kg
    2500 ± mg
    带证书
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥11,794.00
    ¥11,794.00
    1 * 1 件
       ¥11,794.00