Orders LinkContactUsLinkComponent
精密数字温度计,Traceable®
精密数字温度计,Traceable®
−50…+150 °C, ±0.05 °C, 0,001 °C, 89×32×140 mm, 227 g
目录编号 VWRI620-2000
供应商:   VWR Collection
精密数字温度计,Traceable®
目录编号 VWRI620-2000
供应商:  VWR Collection
精密数字温度计,Traceable®
精密数字温度计,Traceable®
−50…+150 °C, ±0.05 °C, 0,001 °C, 89×32×140 mm, 227 g
Jump to:
Price
¥15,469.00
Log in 查看库存
1 * 1 件
Product Details & Documents
该款温度计在24小时内每小时可记录多达50条温度值。采用防溅设计的薄膜按鍵能够耐受严酷的使用。
  • 快速反应探头每秒更新三次
  • 能够调取最小/最大读数的薄膜按鍵
  • '保持'冻结功能
不锈钢探头(直径×长:3,2×160 mm),带1,7米电缆.
W×D×H: 89×32×140 mm
Weight: 227 g
Traceability to NIST and from ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. Conformity to International Temperature Standard, ITS-90.
Certifications: NIST、ISO/IEC 17025、ANSI/NCSL Z540-1和9001标准可追溯性,经A2LA认证校准实验室校准。符合ITS-90标准。
Delivery information: 交付信息:随附PVC保护套、Traceable®校准证书、9伏电池和探头。
规格
  • 范围:
    −50…+150 °C
  • 分辨率:
    0,001 °C
  • 重量:
    227 g
  • 宽度×深度×高度:
    89×32×140 mm
  • 准确度:
    ±0.05 °C