Orders LinkContactUsLinkComponent
加热板,VHP-C系列
供应商:   VWR Collection
加热板,VHP-C系列
供应商:  VWR Collection
Certificates
加热板,VHP-C系列
加热板,VHP-C系列
1 Options Available Below
Product Details & Documents
紧凑尺寸加热板,带耐化学腐蚀的陶瓷头。升高的控制面板能够降低与溅出物的接触,方便读数和温度的调整。装置拥有数字错误代码显示以及热平台指示器,提醒用户注意高温表面。
  • VHP-C7可与VT-5接触式温度计(442-0573)搭配使用,实现精准的温度控制
  • 若温度超过550 °C,固定的安全电路将关闭加热器
  • 微处理器控制可将反馈发回加热板,保持所设置的温度
  • 数字显示能够确保精准和可重复的温度设置
DIN EN 60529标准IP保护级别:IP 21
Product Family Options
产品信息
  • 顺序
    加热面积
    温度
    加热能力
    板尺寸
    类型
    宽度×深度×高度
    重量
    可用库存
    Price
  • 3
    100×100 mm
    50...500 °C
    250 W
    120×120 mm
    VHP-C4,瑞士插头
    150×260×105 mm
    3 kg
    Discontinued
  • 5
    180×180 mm
    50...500 °C
    1000 W
    200×200 mm
    VHP-C7,英标插头
    220×330×105 mm
    5 kg
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件 - ¥18,893.00
    ¥18,893.00
    1 * 1 件
       ¥18,893.00
  • 6
    180×180 mm
    50...500 °C
    1000 W
    200×200 mm
    VHP-C7,瑞士插头
    220×330×105 mm
    5 kg
    Discontinued
Accessories
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    可用库存
    Price
  • IKAA25000622
    04
    支撑杆加长件,H 16,3,用于Ø180 mm以上的槽连接
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    可用库存
    Price
  • IKAA1545100
    03
    不锈钢支撑杆,长度450 mm,Ø10 mm,用于所有带M10螺纹的搅拌器
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    可用库存
    Price
  • IKAA2437700
    01
    凸头夹